Learn More
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510196
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
36094-04-9
C10H6ClNOS
223.674
ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
2776472
2-phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
36094-04-9
C10H6ClNOS
223.674
ZZFOIDMEHXGBKS-UHFFFAOYSA-N
2-phenylthiazole-4-carbonyl chloride, 2-phenyl-thiazole-4-carbonyl chloride, 4-thiazolecarbonylchloride, 2-phenyl
2776472
2-phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)Cl
Materiale o nome chimico 2-Phenyl-1, 3-thiazole-4-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 223.68
Percent Purity 95%