Learn More
Keystone Cleanroom Products 2-Ply BHD Autoclave Bags with Tyvek™ Drawstring Closure
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut, or the removal of particulate generating autoclave tape.
4930.00€ - 5675.00€
Specifica
Product Type Autoclave Bag
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
17728217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Keystone Cleanroom Products
BNWBG0207D-14-2P
2 x 7 in.
5675.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17738217
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Keystone Cleanroom Products
BNWBG1624D-2P
16 x 24 in.
4930.00€
pezzi 250
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed for steam sterilization
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Reduces labor costs
  • Resists tearing and punctures
  • Effective 2-Ply microbial barrier
  • Steam sterilization indicator - autoclavable up to 135°C
  • Significant process improvement compared to wrapping with Bio-Shield paper
  • Manufactured and packaged in a ISO 8 cleanroom environment
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Specifica
Autoclave Bag
Blue
Autoclave
Autoclavable
Steam Sterilization