Learn More
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.8% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15685890
Click to view available options
Quantità:
4 x 25 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
155 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
67-63-0
C3H8O
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.8% (GC)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Formula lineare (CH3)2CHOH
Numero UN UN1219
Beilstein 635639
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.8% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
Densità 0.785g/mL at 20°C, 0.785g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 77°C to 83°C
Quantità 6 x 1 L
Limite di esplosione 0.02
Punto di combustione 750°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.378
Pressione del vapore 44mmHg (25°C), 33mmHg (20°C)
Viscosità 4.3 mPas at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.