Learn More
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Sinonimo | 2-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 2-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 2-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-pyridinyloxy, 2-pyridin-2-yl oxy benzaldehyde, acmc-1c27b |
Quantità | 250mg |
IUPAC Name | 2-pyridin-2-yloxybenzaldehyde |
Peso formulazione | 199.21 |
Percent Purity | 97% |