Learn More
Linker Industrietechnik™ Setaccio per test in acciaio inox con saldatura in PVC, diam. 200 x alt. 25 mm
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have PVC welding and an internal height of 25mm and diameter of 200mm.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.025.221-028
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35000kg
Codice prodotto. 11754459
  • 176.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Rack in acciaio inox con altezza interna di 25 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Superficie esterna del setaccio per analisi in acciaio inox
  • Saldatura in PVC
  • Numero di identificazione e certificato di conformità
  • Resistente fino a temperature di 70 °C
Specifica
Specifica
Acciaio inox
1 ciascuno
Setacci per test
Acciaio inox con saldatura in PVC
200 mm
106 μm
Conformità 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1
25 mm