Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.140.000106
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 11994452
  • 115.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
Stainless Steel
1Each
Test Sieve
Stainless Steel
25.4mm
For separation, fractioning, particle size determination
203.2 mm
106μm
ISO 3310/1
Shaker AS 300