Learn More
HUBER Insulated Stainless Steel Bath 208B
Insulated bath
Marca:  HUBER 6683
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.10000kg
Codice prodotto. 10772664
  • 749.42€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Insulated stainless steel bath 208B, 8.5L
Specifica
Specifica
8.5 L
200°C
208 B