Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Magnetic Cap, Assembled septum, High temperature
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™
812.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Ultra High Temperature Seal
- 20mm
- Steel Crimp Cap
- Silver
- 5mm Center hole
Specifica
Silicone/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Dark Red, Transparent, Silver | |
Steel | |
100 | |
Crimp Cap |