Learn More
HUBER Insulated Stainless Steel Bath 220B
Capacity 20L
Marca:  HUBER 6685
Dettagli aggiuntivi : Peso : 13.00000kg
Codice prodotto. 10667683
  • 1065.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Insulated stainless steel bath 220B, 20L
Specifica
Specifica
20 L
200°C
220 B