Learn More
HUBER Insulated Stainless Steel Bath 225B
Insulated bath
Marca:  HUBER 6013
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.50000kg
Codice prodotto. 10407285
  • 1282.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Insulated stainless steel bath 225B, 25L
Specifica
Specifica
25 L
max. +200°C
225 B