Learn More
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 4.3mm Center hole, 22 x 9.1mm, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™
731.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Descrizione
- 22mm
- PE
- Cap
- Combination Seal
Specifica
Silicone/PTFE | |
22 mm | |
Headspace | |
1.3 mm |
Blue Transparent, Transparent | |
Polyethylene | |
100 | |
Snap Cap |