Learn More
Abnova™ 25 mM MgCl2
Codice prodotto. 16082565
Click to view available options
Quantità:
1.8 mL
5 x 1.8 mL
Dimensione della confezione:
1.80mL
pezzi 5
Codice prodotto. 16082565
Marca: Abnova™ D0023.1.8mL
25 mM MgCl2 can be used for optimization of magnesium ion concentration in PCR reaction.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Standard PCR
Quantità 1.8 mL