Learn More
Axygen™ 250 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
Marca:  Axygen™ VT-250-L-R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 12535567
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
  • Clear polypropylene
  • Maxymum Recovery™ improves accuracy and precision while reducing sample loss
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Nonpyrogenic
  • Available in nonsterile or sterile
Specifica
Specifica
250 μL
Non-sterile
ANSI
Maxymum Recovery™, non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Rack
SBS Rack
Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Non-Filtered
Clear
DNase, Rnase Free
Maxymum Recovery™, non-pyrogenic
Automation, Round
50 Racks/Cs.