Learn More
Axygen™ 250 μL Automation Tips for Agilent™/Velocity 11 VPrep™ and Bravo, 96 Tip Format
For use with Agilent/Velocity11 automation systems
Marca:  Axygen™ VT-250-R-LAB
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 12565567
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
  • Clear polypropylene
  • Maxymum Recovery™ improves accuracy and precision while reducing sample loss
  • Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Nonpyrogenic
  • Available in nonsterile or sterile
Specifica
Specifica
250 μL
Non-sterile
ANSI
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
Rack
SBS Rack
Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT
Non-Filtered
Clear
DNase, Rnase Free
Non-pyrogenic, With bottom label
Automation, Round
50 Racks/Cs.