Learn More
2B4/CD244/SLAMF4 Antibody Pair (HRP), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
463.00€ - 968.00€
Specifica
| Antigene | 2B4/CD244/SLAMF4 |
|---|---|
| Diluizione | Sandwich ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | HRP |
| Specie ospite | Rabbit |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18629330
|
Novus Biologicals
NBP2-78845-5Plates |
5 Plates |
463.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18216038
|
Novus Biologicals
NBP2-78845-15PLATES |
15 Plates |
968.00€
pezzi 15 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.Specifica
| 2B4/CD244/SLAMF4 | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 51744 | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Sandwich ELISA | |
| HRP | |
| Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific | |
| CD244 | |
| This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for 2B4/CD244/SLAMF4. |