Learn More
3-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 140.14 |
Percent Purity | 97% |