Learn More
3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 188.19 |
Percent Purity | 97% |