Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 202.28 |
Percent Purity | 97% |