Learn More
[3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 mg
1 g
Specifications
Materiale o nome chimico | [3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 237.3 |
Percent Purity | 97% |