Learn More
3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10611893
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
175277-60-8
C9H7F3N2O
216.163
MFCD00204216
CQBBWSPMEJVWQE-UHFFFAOYSA-N
3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1 2h-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-1-yl propanenitrile, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridon, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl hydropyridyl propanenitrile
2736731
3-[2-oxo-3-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]propanenitrile
C1=CN(C(=O)C(=C1)C(F)(F)F)CCC#N
175277-60-8
C9H7F3N2O
216.163
MFCD00204216
CQBBWSPMEJVWQE-UHFFFAOYSA-N
3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1 2h-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-1-yl propanenitrile, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridon, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl hydropyridyl propanenitrile
2736731
3-[2-oxo-3-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]propanenitrile
C1=CN(C(=O)C(=C1)C(F)(F)F)CCC#N
Materiale o nome chimico 3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1, 2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 216.16
Percent Purity 97%