Learn More
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077320
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
2455-14-3
C28H40O2
408.63
GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
3,3',5,5'-tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bi cyclohexylidene-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, unii-4m92z38q9a, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-dibenzoquinone, bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl, 2,2',6,6'-tetra-tert-butyldiphenylquinone, 2,6-ditert-butyl-4-3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, pubchem13798, rarechem bw gc 0005
225283
2,6-ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C
2455-14-3
C28H40O2
408.63
GQIGHOCYKUBBOE-UHFFFAOYSA-N
3,3',5,5'-tetra-tert-butyldiphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-1,1'-bi cyclohexylidene-2,2',5,5'-tetraene-4,4'-dione, unii-4m92z38q9a, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-4,4'-dibenzoquinone, bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl, 2,2',6,6'-tetra-tert-butyldiphenylquinone, 2,6-ditert-butyl-4-3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, pubchem13798, rarechem bw gc 0005
225283
2,6-ditert-butyl-4-(3,5-ditert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
CC(C)(C)C1=CC(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone
Punto di fusione 247.0°C to 248.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 2 g
Peso formulazione 408.63
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.