Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 97%, contains up to 10% water
34.40€ - 228.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10532364
|
Thermo Scientific Chemicals
112090010 |
1 g | Glass bottle |
34.40€
1g |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10283990
|
Thermo Scientific Chemicals
112090050 |
5 g | Glass bottle |
68.50€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10010810
|
Thermo Scientific Chemicals
112090250 |
25 g | Glass bottle |
228.00€
25g |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||