Learn More
[3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | [3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 190.2 |
Percent Purity | 97% |