Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10018039
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 4, 5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide
CAS 133095-91-7, 109-99-9
CAS min. % 11.09, 83.37
CAS max % 16.63, 88.91
Colore Brown to Yellow
Densità 0.9790g/mL
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C9H11BrMgO3
Formula lineare (OCH3)3C6H2MgBr
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.979
Sinonimo 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide solution, ywbltwdgwzpylj-uhfffaoysa-m, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesiumbromide, 3,4,5-trimethoxyphenyl magnesium bromide, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.25 m in thf, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, 3,4,5-trimethoxyphenylmagnesium bromide solution 0.5m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key RXSCVXDQDANNME-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=C(C(=C[C-]=C1)OC)OC.[Mg+2].[Br-]
IUPAC Name magnesium;1,2,3-trimethoxybenzene-5-ide;bromide
Molecular Weight (g/mol) 271.39
PubChem CID 11140221
Peso formulazione 271.39
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.