Learn More
3,4-Dichlorophenoxyacetic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11925121
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
588-22-7
C8H6Cl2O3
221.03
MFCD00004303
SNYRXHULAWEECU-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-3,4-dichlorophenoxy acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy, acetic acid,4-dichlorophenoxy, acmc-20anfd, 4-06-00-00954 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-phenoxy-acetic acid, acetic acid,2-3,4-dichlorophenoxy
11495
CHEBI:393747
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetic acid
OC(=O)COC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
588-22-7
C8H6Cl2O3
221.03
MFCD00004303
SNYRXHULAWEECU-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2-3,4-dichlorophenoxy acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy acetic acid, acetic acid, 3,4-dichlorophenoxy, acetic acid,4-dichlorophenoxy, acmc-20anfd, 4-06-00-00954 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-phenoxy-acetic acid, acetic acid,2-3,4-dichlorophenoxy
11495
CHEBI:393747
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetic acid
OC(=O)COC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 4-Dichlorophenoxyacetic acid
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 138.0°C to 142.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula lineare Cl2C6H3OCH2CO2H
Quantità 5 g
Peso formulazione 221.04
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.