Learn More
3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1g
5g
1736-21-6
C11H8FNO3
221.19
MFCD03407356
PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
2780709
3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
1736-21-6
C11H8FNO3
221.19
MFCD03407356
PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
2780709
3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Materiale o nome chimico 3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5g
Peso formulazione 221.19
Percent Purity 97%