Learn More
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
5g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250mg |
Peso formulazione | 191.28 |
Percent Purity | 97% |