Learn More
3,5-dibromobenzamide, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3, 5-Dibromobenzamide |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 278.93 |
Percent Purity | 97% |