Learn More
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15284684
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
5220-49-5
C6H9NO
111.14
MFCD00013783
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
78892
3-aminocyclohex-2-en-1-one
NC1=CC(=O)CCC1
5220-49-5
C6H9NO
111.14
MFCD00013783
ZZMRPOAHZITKBV-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-cyclohexen-1-one, 3-aminocyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-amino, unii-v596547zke, 3-amino-2-cyclohexen-1-ketone, 3-amino-2-cyclohexenone, 3-aminocyclohexenone, 3-aminocyclohex-enone, pubchem14449, acmc-209kyd
78892
3-aminocyclohex-2-en-1-one
NC1=CC(=O)CCC1
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Punto di fusione 133.0°C to 135.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-2-cyclohexen-1-one