Learn More
3-Amino-2-naphthoic acid, 85%, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001871
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
5959-52-4
C11H9NO2
187.2
MFCD00004115
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
22244
3-aminonaphthalene-2-carboxylic acid
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
5959-52-4
C11H9NO2
187.2
MFCD00004115
XFXOLBNQYFRSLQ-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-naphthoic acid, 2-amino-3-naphthoic acid, 3-aminoisonaphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-carboxynaphthalene, 2-naphthoic acid, 3-amino, 3-amino-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-iv5z0phl5d, iv5z0phl5d, 3-amino-naphthalene-2-carboxylic acid
22244
3-aminonaphthalene-2-carboxylic acid
C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Amino-2-naphthoic acid
Nota nome 85%
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210.0°C
Colore Green to Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 85%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2NC10H6CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 14, 535
Indice di Merck 15, 448
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 85%
Grado Technical
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-2-naphthoic acid, tech.
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/