Learn More
3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 334330050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 19947-39-8 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10031821
  • 194.00€ / 5g
Spedizione stimata: 30-07-2021
Identificatori chimici
19947-39-8
199.64
BXGDBHAMTMMNTO-UHFFFAOYSA-N
344176
C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)N)Cl
C9H10ClNO2
MFCD00126370
3-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-p-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-p-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-p-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4-chlorophenyl-propionic acid, dl-beta-4-chlorophenyl alanine, rac-3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4'-chlorophenyl propionic acid
3-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Specifica
3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid
Glass bottle
243°C to 245°C
98%
97.5
98%
ClC6H4CH(NH2)CH2CO2H
3-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-p-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-p-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-p-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4-chlorophenyl-propionic acid, dl-beta-4-chlorophenyl alanine, rac-3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4'-chlorophenyl propionic acid
C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)N)Cl
199.64
199.64
98%
Authentic
White
5g
19947-39-8
100.0
C9H10ClNO2
MFCD00126370
BXGDBHAMTMMNTO-UHFFFAOYSA-N
3-amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
344176
Powder
Videos
SDS Documenti
Certificati