Learn More
3-Amino-3-phenyl-1-propanol, 94%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10199512
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
14593-04-5
C9H13NO
151.21
MFCD00801124,MFCD01311768,MFCD01311791
SEQXIQNPMQTBGN-UHFFFAOYNA-N
3-amino-3-phenyl-1-propanol, dl-beta-phenylalaninol, 3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3-phenyl-dl-beta-alaninol, 1-propanol, 3-amino-3-phenyl, benzenepropanol, gamma-amino, 1-amino-3-hydroxyprop-1-yl benzene, dl--phenylalaninol, 3-amino-3-phenylpropanol, acmc-1c4c0
203500
3-amino-3-phenylpropan-1-ol
NC(CCO)C1=CC=CC=C1
14593-04-5
C9H13NO
151.21
MFCD00801124,MFCD01311768,MFCD01311791
SEQXIQNPMQTBGN-UHFFFAOYNA-N
3-amino-3-phenyl-1-propanol, dl-beta-phenylalaninol, 3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3-phenyl-dl-beta-alaninol, 1-propanol, 3-amino-3-phenyl, benzenepropanol, gamma-amino, 1-amino-3-hydroxyprop-1-yl benzene, dl--phenylalaninol, 3-amino-3-phenylpropanol, acmc-1c4c0
203500
3-amino-3-phenylpropan-1-ol
NC(CCO)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Punto di fusione 70.0°C to 77.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH(NH2)CH2CH2OH
Quantità 500 mg
Beilstein 13,IV,1919
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and chloroform
Peso formulazione 151.21
Percent Purity 94%
Forma fisica Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.