Learn More
Sartorius 3 Branch Microsart™ Manifolds with Funnels
Filtration stand designed to adapt to a variety of different needs.
4995.00€ - 5270.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Quantità | 1 |
Lunghezza (sistema metrico) | 474 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 98 mm |
Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16408203
|
Sartorius
168M3-SS100 |
100 mL Stainless Steel Funnels |
4995.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16418203
|
Sartorius
168M3-SS500 |
500 mL Stainless Steel Funnels |
5270.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 100% stainless steel for minimized cleaning effort
- Full autoclavability without disassembly
- Sterile venting in critical applications
- Reduced risk of secondary contamination
- Quick connection adapters for fast connection of tubing and fast interconnection of 2 manifolds
- Low working height for ergonomic working in laminar flow
- Accurately detects and quantifies microorganisms in liquid samples
- Method of choice for liquid testing
- Provides reliable and reproducible results
Specifica
Stainless Steel | |
474 mm | |
120 mm |
1 | |
98 mm |