Learn More
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15264298
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1186405-11-7
C7H4BrFN2
215.03
HGFXJQASNPSBAZ-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-6-fluoroimidazo 1,2-a pyridine, bromofluoroimidazoapyridine, 3-bromo-6-fluoro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo-6-fluoro, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
45588227
3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
C1=CC2=NC=C(N2C=C1F)Br
1186405-11-7
C7H4BrFN2
215.03
HGFXJQASNPSBAZ-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-6-fluoroimidazo 1,2-a pyridine, bromofluoroimidazoapyridine, 3-bromo-6-fluoro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo-6-fluoro, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
45588227
3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
C1=CC2=NC=C(N2C=C1F)Br
Materiale o nome chimico 3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Punto di fusione 138.0°C to 141.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.03
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromo-6-fluoroimidazo¢1,2-a!pyridine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.