Learn More
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11465697
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
186517-45-3
C8H2Cl2F4O
260.997
MFCD01631344
QRJJXSXDJDIRPI-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride,2-chloro-3-fluoro-6-trifluoromethyl, acmc-1c02f, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 3-chloranyl-2-fluoranyl-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl
2773784
3-chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)Cl
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
186517-45-3
C8H2Cl2F4O
260.997
MFCD01631344
QRJJXSXDJDIRPI-UHFFFAOYSA-N
3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride,2-chloro-3-fluoro-6-trifluoromethyl, acmc-1c02f, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl-benzoyl chloride, 3-chloranyl-2-fluoranyl-6-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-6-trifluoromethyl
2773784
3-chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)Cl)F)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Indice di rifrazione 1.475
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 261
Percent Purity 97%