Learn More
3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011754
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
72990-37-5
C6H4ClNO
141.56
MFCD06200712
ZVGDKOQPJCOCLI-UHFFFAOYSA-N
3-chloroisonicotinaldehyde, 3-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-chloro-4-formylpyridine, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro, acmc-1bgrb, ksc377a6f
2762995
3-chloropyridine-4-carbaldehyde
C1=CN=CC(=C1C=O)Cl
72990-37-5
C6H4ClNO
141.56
MFCD06200712
ZVGDKOQPJCOCLI-UHFFFAOYSA-N
3-chloroisonicotinaldehyde, 3-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-chloro-4-formylpyridine, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro, acmc-1bgrb, ksc377a6f
2762995
3-chloropyridine-4-carbaldehyde
C1=CN=CC(=C1C=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 67°C to 68°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 225°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 141.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.