Learn More
3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Technical Grade, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
10g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10g |
Peso formulazione | 118.52 |
Percent Purity | Tech. |
Grado | Technical |