Learn More
3-Chlorophenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13418308
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
108-43-0
C6H5ClO
128.56
MFCD00002256
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
7933
CHEBI:38855
3-chlorophenol
OC1=CC=CC(Cl)=C1
108-43-0
C6H5ClO
128.56
MFCD00002256
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
7933
CHEBI:38855
3-chlorophenol
OC1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Chlorophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33.0°C to 35.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.2180g/mL
Punti di ebollizione 214.0°C
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5650 to 1.5670
Quantità 1 kg
Beilstein 06,185
Indice di Merck 15,2157
Gravità specifica 1.218
Informazioni di solubilità Solubility in water: 27.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and aq. alkali
Viscosità 11.55 Pas (25°C)
Peso formulazione 128.56
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.