Learn More
3-chlorophenylacetic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010820
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
1878-65-5
C8H7ClO2
170.59
MFCD00004332
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
3-chlorophenylacetic acid, m-chlorophenylacetic acid, 2-3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro, m-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenylaceticacid, acetic acid, m-chlorophenyl
15879
2-(3-chlorophenyl)acetic acid
OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
1878-65-5
C8H7ClO2
170.59
MFCD00004332
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
3-chlorophenylacetic acid, m-chlorophenylacetic acid, 2-3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro, m-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenylaceticacid, acetic acid, m-chlorophenyl
15879
2-(3-chlorophenyl)acetic acid
OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Chlorophenylacetic acid
Punto di fusione 77°C to 80°C
CAS min. % 99.0
Colore White
CAS max % 100.0
Quantità 10 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Shiny Flakes and Chunks
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09, II, 306
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 99+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorophenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.