Learn More
3-Chlorothiophene, 96%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10478612
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
17249-80-8
C4H3ClS
118.59
MFCD00043887
QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
87017
3-chlorothiophene
C1=CSC=C1Cl
17249-80-8
C4H3ClS
118.59
MFCD00043887
QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
87017
3-chlorothiophene
C1=CSC=C1Cl
Materiale o nome chimico 3-Chlorothiophene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2760g/mL
Punti di ebollizione 137.0°C to 139.0°C
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5520 to 1.5540
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.276
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.2g/L (20°C).
Peso formulazione 118.59
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid