Learn More
3-Chlorotoluene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10052010
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
108-41-8
C7H7Cl
126.58
MFCD00000595
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
7931
1-chloro-3-methylbenzene
CC1=CC=CC(Cl)=C1
108-41-8
C7H7Cl
126.58
MFCD00000595
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
7931
1-chloro-3-methylbenzene
CC1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Chlorotoluene
Punto di fusione -48°C
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
Colore Colorless to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 160°C to 162°C
Quantità 500 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.5210 to 1.523
Intervallo percentuale saggio 97%
Gravità specifica 1.07
Formula lineare CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 291
Indice di Merck 15, 2175
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 126.59
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.