Learn More
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 236.27 |
Percent Purity | 97% |