Learn More
3-Formylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Formylbenzonitrile |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula lineare | NCC6H4CHO |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 131.13 |
Percent Purity | 97% |