Learn More
3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid |
Punto di fusione | 211°C to 215°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 515.81 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid, 97%
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.