Learn More
3-Iodo-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11956231
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
4522-35-4
C3H3IN2
193.98
MFCD12022324,MFCD01463487
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
1239830
5-iodo-1H-pyrazole
IC1=CC=NN1
4522-35-4
C3H3IN2
193.98
MFCD12022324,MFCD01463487
RUKDVLFJSMVBLV-UHFFFAOYSA-N
3-iodo-1h-pyrazole, 3-iodopyrazole, iodopyrazole, 1h-pyrazole, 3-iodo, 3-iodo-2h-pyrazole, iodo-pyrazole, 5-iodopyrazole, acmc-2097sa
1239830
5-iodo-1H-pyrazole
IC1=CC=NN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Iodo-1H-pyrazole
Punto di fusione 68.0°C to 73.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.98
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Iodo-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.