Learn More
3-Methoxy-2-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15296038
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
26395-26-6
C7H9NO
123.16
QRCUQLANPHYVEH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-2-picoline, 3-methoxy-2-methyl-pyridine, pyridine,3-methoxy-2-methyl, pubchem6637, 2-methyl-3-methoxypyridine
3015270
3-methoxy-2-methylpyridine
CC1=C(C=CC=N1)OC
26395-26-6
C7H9NO
123.16
QRCUQLANPHYVEH-UHFFFAOYSA-N
3-methoxy-2-picoline, 3-methoxy-2-methyl-pyridine, pyridine,3-methoxy-2-methyl, pubchem6637, 2-methyl-3-methoxypyridine
3015270
3-methoxy-2-methylpyridine
CC1=C(C=CC=N1)OC
Materiale o nome chimico 3-Methoxy-2-methylpyridine
Punti di ebollizione 170.0°C to 175.0°C
Punto d'infiammabilità 61°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxy-2-methylpyridine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.