Learn More
3-Methoxybenzyl bromide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10208763
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
874-98-6
C8H9BrO
201.06
MFCD00216590
ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxybenzene, 3-methoxybenzylbromide, 3-methoxybenzylbromid, m-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxy-benzene, 3-bromomethyl-1-methoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-3-methoxy, 3-methoxy benzylbromide
4067207
1-(bromomethyl)-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(=C1)CBr
874-98-6
C8H9BrO
201.06
MFCD00216590
ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
3-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxybenzene, 3-methoxybenzylbromide, 3-methoxybenzylbromid, m-methoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methoxy-benzene, 3-bromomethyl-1-methoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-3-methoxy, 3-methoxy benzylbromide
4067207
1-(bromomethyl)-3-methoxybenzene
COC1=CC=CC(=C1)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Methoxybenzyl bromide
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4360g/mL
Punti di ebollizione 152°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3OC6H4CH2Br
Indice di rifrazione 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.436
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methoxybenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.