Learn More
3-Methylglutaric anhydride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-163076
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
4166-53-4
C6H8O3
128.13
MFCD00006683
MGICRVTUCPFQQZ-UHFFFAOYSA-N
3-methylglutaric anhydride, 4-methyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3-methylglutaricanhydride, .beta.-methylglutaric anhydride, acmc-1ago6, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4-methyl, 3-methyl glutaric anhydride, beta-methylglutaric anhydride, 4-methyltetrahydropyran-2,6-dione
77828
4-methyloxane-2,6-dione
CC1CC(=O)OC(=O)C1
4166-53-4
C6H8O3
128.13
MFCD00006683
MGICRVTUCPFQQZ-UHFFFAOYSA-N
3-methylglutaric anhydride, 4-methyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3-methylglutaricanhydride, .beta.-methylglutaric anhydride, acmc-1ago6, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4-methyl, 3-methyl glutaric anhydride, beta-methylglutaric anhydride, 4-methyltetrahydropyran-2,6-dione
77828
4-methyloxane-2,6-dione
CC1CC(=O)OC(=O)C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Methylglutaric anhydride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40°C to 45°C
Colore White
Punti di ebollizione 180°C to 182°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Beilstein 17, 415
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
Peso formulazione 128.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylglutaric anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.