Learn More
3-Phenoxythiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10066464
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
132706-25-3
C11H8O2S
204.24
MFCD00178748
QHJDRZXMSDASSH-UHFFFAOYSA-N
2-thiophenecarboxaldehyde,3-phenoxy, 3-phenoxythiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1c0te, 3-phenoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-phenoxythiophen-2-carboxaldehyde, 3-phenoxy-2-thiophenecarboxaldehyde
2778987
3-phenoxythiophene-2-carbaldehyde
O=CC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CS1
132706-25-3
C11H8O2S
204.24
MFCD00178748
QHJDRZXMSDASSH-UHFFFAOYSA-N
2-thiophenecarboxaldehyde,3-phenoxy, 3-phenoxythiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1c0te, 3-phenoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-phenoxythiophen-2-carboxaldehyde, 3-phenoxy-2-thiophenecarboxaldehyde
2778987
3-phenoxythiophene-2-carbaldehyde
O=CC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CS1
Materiale o nome chimico 3-Phenoxythiophene-2-carbaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 204.25
Percent Purity 97%