Learn More
3-Phenylpropionaldehyde, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690456
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
104-53-0
C9H10O
134.18
MFCD00007021
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
7707
3-phenylpropanal
C1=CC=C(C=C1)CCC=O
104-53-0
C9H10O
134.18
MFCD00007021
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
7707
3-phenylpropanal
C1=CC=C(C=C1)CCC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Phenylpropionaldehyde
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -42°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 224°C to 226°C
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5CH2CH2CHO
Indice di rifrazione 1.5200 to 1.525
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol
Viscosità 2.3 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.